ContactUsLinkComponent
Dietyleter ≥99.5% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
Dietyleter ≥99.5% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
  83624.320
 :  
undefined
Dietyleter ≥99.5% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
  83624.320
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • Assay (on anhydrous substance):
    Min. 99.50 %
  • Water:
    Max. 0.050 %
  • Evaporation residue:
    Max. 0.0005 %
  • Acidity:
    Max. 0.0005 meq/g
  • Alkalinity:
    Max. 0.0002 meq/g
  • Peroxides:
    Max. 5 ppm
  • Colour number (Hazen):
    Max. 10
  • Transmittance (220 nm):
    Min. 30.0 %
  • Transmittance (230 nm):
    Min. 50.0 %
  • Transmittance (250 nm):
    Min. 80.0 %
  • Transmittance (270 nm):
    Min. 90.0 %
  • Transmittance (300 nm):
    Min. 98.0 %
 :60-29-7
 :
 :(CH₃CH₂)₂O
 :MFCD00011646
 :74.12 g/mol
 :12,03852
 :35 °C (1013 hPa)
 :–123 °C
 :0,7135 g/cm³ (20 °C)
 :Omgivande
 :3,I
 :Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
 :–40 °C
 :med etanol 1 %
 :200-467-2
 :1155
 :01-2119535785-29
 :GHS02
 :GHS07