ContactUsLinkComponent
Dietyleter ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR® peroxidfri
Dietyleter ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR® peroxidfri
Katalog # 23806.328
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Dietyleter ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR® peroxidfri
Katalog # 23806.328
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Assay (Ionol/BHT):
    4 - 10 ppm
  • Acidity or alkalinity:
    Max. 0.0002 meq/g
  • Aldehydes + ketones (as HCHO):
    Max. 5 ppm
  • Evaporation residue:
    Max. 20 ppm
  • Peroxides (as H2O2):
    Max. 0.15 ppm
  • Water:
    Max. 0.2 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :74.12 g/mol
Merck Index:12,03852
Kokande Pt:35 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–123 °C
Densitet:0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–40 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-467-2
FN:1155
ADR:3,I
 :Stabilised med BHT/Ionol 4-7 ppm
REACH:01-2119535785-29
 :GHS02
 :GHS07
CAS-nummer:60-29-7
Formel:(CH₃CH₂)₂O
MDL-nummer:MFCD00011646