ContactUsLinkComponent
Dietyleter ≥99.0% stabilised, ULTRA RESI-ANALYZED® för analys av organiskrester, J.T.Baker®
Dietyleter ≥99.0% stabilised, ULTRA RESI-ANALYZED® för analys av organiskrester, J.T.Baker®
Katalog # 9259-03
Leverantör:  Avantor
CAS-nummer:  
undefined
Dietyleter ≥99.0% stabilised, ULTRA RESI-ANALYZED® för analys av organiskrester, J.T.Baker®
Katalog # 9259-03
Leverantör:  Avantor
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    4 L
  • Seq:
    5162
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    = 99.0 %
  • Assay ((C₂H₅)₂O) (by GC, exclusive of preservative, corrected for water):
    ≥99.0 %
  • Diethyl Ether Interferences - Suitability for U.S. EPA Method 8151A:
    Passes Test
  • Color (APHA):
    ≤10 ppm
  • Residue after Evaporation:
    ≤1.0 ppm
  • Peroxide (as H₂O₂):
    ≤5 ppm
  • Substances Darkened by H₂SO₄:
    Passes Test
  • Titrable Acid (µeq/g):
    ≤0.2
  • Water (by KF, coulometric):
    ≤0.08 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :74.12 g/mol
Merck Index:12,03852
Kokande Pt:35 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–123 °C
Densitet:0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–45 °C
ADR:3,I
 :Packaged under inert gas.
 :med etanol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-467-2
FN:1155
REACH:01-2119535785-29
 :GHS02
 :GHS07
 :GHS08
CAS-nummer:60-29-7
Formel:(CH₃CH₂)₂O
MDL-nummer:MFCD00011646