Dietyleter, extra dry over Molecular Sieve 99.5% stabilised, AcroSeal®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:60-29-7
:
Formel:(CH₃CH₂)₂O
MDL-nummer:MFCD00011646
:74.12 g/mol
Merck Index:12,03852
Kokande Pt:34,6 °C (760 mmHg)
Smält Pt:–116 °C
Densitet:0,714 g/cm³
Flash Pt:–45 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:1155
ADR:3,I
:Stabilised med BHT/Ionol
EINECS:200-467-2
REACH:01-2119535785-29
:GHS07
:GHS02
Specifikationstestresultat
- Appearance:clear colorless liquid
- GC:≥99.4%
- Water:≤0.005% (Coulometric)
- Acidity:≤0.0002 meq/g
- Peroxides:≤0.002% (as H2O2)