Orders LinkContactUsLinkComponent
Nitrometan
Glass bottle, 1 L
  ROTH5173.1
Marketsource
 :   Roth Carl
Nitrometan
  ROTH5173.1
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  75-52-5
Nitrometan
Glass bottle, 1 L
 :  75-52-5
1 * 1 L
  •  :75-52-5
  •  :CH₃NO₂
  •  :MFCD00007400
  •  :61.04 g/mol
  •  :13,06644
  •  :101,2 °C (1013 hPa)
  •  :–29 °C
  •  :1,138 g/cm³ (20 °C)
  •  :44 °C
  •  :Omgivande
  •  :200-876-6
  •  :1261
  •  :3,II
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L