Nitrometan
Glass bottle, 1 L
ROTH5173.1
Marketsource
- :75-52-5
- :CH₃NO₂
- :MFCD00007400
- :61.04 g/mol
- :13,06644
- :101,2 °C (1013 hPa)
- :–29 °C
- :1,138 g/cm³ (20 °C)
- :44 °C
- :Omgivande
- :200-876-6
- :1261
- :3,II
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L