ContactUsLinkComponent
Nitrometan för syntes, Sigma-Aldrich®
Nitrometan för syntes, Sigma-Aldrich®
  8.20894.9200
 :  Merck
 :  
Nitrometan för syntes, Sigma-Aldrich®
  8.20894.9200
 :  Merck
 :  
  • Förp.:
    200 kg
  • Seq:
    4676
  • Solubility:
    105 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    -29 °C
  • Molar Mass:
    61.04 g/mol
  • Boiling Point:
    101.2 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    36.4 hPa (20 °C)
  • Flash Point:
    35.6 °C
  • Refractive Index:
    1.38056 (22 °C, 589 nm)
  • Explosion Limit:
    7.3 - 63.0 %(V)
  • Density:
    1.14 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    6.4 (0.6 g/l, H2O, 20 °C)
  • Ignition Point:
    418 °C
  • Saturation concentration:
    90 g/m3 (20 °C) Air
  • Hazard Class:
    3
  • Hazard Class Description:
    Flammable Liquid
 :
 :61.04 g/mol
 :13,06644
 :101,2 °C (1013 hPa)
 :–29 °C
 :1,138 g/cm³ (20 °C)
 :44 °C
 :Omgivande
 :200-876-6
 :1261
 :3,II
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :75-52-5
 :CH₃NO₂
 :MFCD00007400