Tri-n-butylamin
EHERC17667500
:
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:0,25 g
- Seq:3029
:
:185.35 g/mol
:13,09691
:216 °C (1013 hPa)
:–70 °C
:0,7771 g/cm³ (20 °C)
:63 °C
:203-058-7
:2542
:6.1,II
:GHS06
:GHS05
:GHS09
:Omgivande
:102-82-9
:C₁₂H₂₇N
:MFCD00009431