ContactUsLinkComponent
Trifluorättiksyra 100%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
  153112E
 :  
undefined
Trifluorättiksyra 100%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
  153112E
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Seq:
    2440
  • Assay:
    Min. 99.80 %
  • Colour value:
    Max. 10 APHA
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.005 %
  • Transmittance (210 nm):
    Min. 30 %
  • Transmittance (220 nm):
    Min. 60 %
  • Transmittance (230 nm):
    Min. 85 %
  • Transmittance (240 nm):
    Min. 95 %
  • Transmittance (250 nm):
    Min. 99 %
 :
 :114.02 g/mol
 :13,09754
 :71,8 °C (1013 hPa)
 :–15 °C
 :1,490 g/cm³ (20 °C)
 :Omgivande
 :200-929-3
 :2699
 :8,I
 :Packaged under nitrogen.
 :GHS07
 :GHS05
 :76-05-1
 :C₂HF₃O₂
 :MFCD00004169