Trifluorättiksyra 100%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
153112E
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
- Assay:Min. 99.80 %
- Colour value:Max. 10 APHA
- Non-volatile matter:Max. 0.005 %
- Transmittance (210 nm):Min. 30 %
- Transmittance (220 nm):Min. 60 %
- Transmittance (230 nm):Min. 85 %
- Transmittance (240 nm):Min. 95 %
- Transmittance (250 nm):Min. 99 %
:
:114.02 g/mol
:13,09754
:71,8 °C (1013 hPa)
:–15 °C
:1,490 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:200-929-3
:2699
:8,I
:Packaged under nitrogen.
:GHS07
:GHS05
:76-05-1
:C₂HF₃O₂
:MFCD00004169