Kloroform
Glass bottle, 500 mL
Katalog # WAKO038-02606
Marketsource
Leverantör: Wako
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Triklormetan
- CAS-nummer:67-66-3
- Formel:CHCl₃
- MDL-nummer:MFCD00000826
- Molecular Weight:119.38 g/mol
- Merck Index:13,02160
- Kokande Pt:61,7 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:–63 °C
- Densitet:1,4832 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:200-663-8
- FN:1888
- ADR:6.1,III
- REACH:05-2114614906-45
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mL