1-Klorbutan ≥99.7%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
Katalog # 83631.320
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:2,5 L
- Seq:5096
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay (GC):Min. 99.70 %
- Water:Max. 0.0100 %
- Water (KF):Max. 0.0005 %
- Acidity:Max. 0.0005 meq/g
- Alkalinity:Max. 0.0002 meq/g
- Transmittance (227 nm):Min. 50.0 %
- Transmittance (232 nm):Min. 80.0 %
- Transmittance (250 nm):Min. 98.0 %
- Conforms to BDH 15294:Passes test
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
CAS-nummer:109-69-3
:
Formel:CH₃(CH₂)₃Cl
MDL-nummer:MFCD00001009
:92.57 g/mol
Merck Index:13,01559
Kokande Pt:78,4 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–123 °C
Densitet:0,8862 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-696-6
FN:1127
ADR:3,II
:Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
Flash Pt:–17 °C
:GHS02