Ammoniumacetat ≥98.0% för jordanalys
Katalog # 21199.361
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bucket
- Förp.:5 kg
- Seq:4114
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay:Min. 98.0 %
- pH (20°C; 5 %):5.0 - 7.4
- Heavy metals (as Pb):Max. 2 ppm
- Ignition residue (SO4):Max. 50 ppm
- Cl (Chloride):Max. 10 ppm
- NO3 (Nitrate):Max. 10 ppm
- SO4 (Sulphate):Max. 10 ppm
- Ca (Calcium):Max. 5 ppm
- Cu (Copper):Max. 0.5 ppm
- Fe (Iron):Max. 2 ppm
- K (Potassium):Max. 1 ppm
- Mg (Magnesium):Max. 1 ppm
- Na (Sodium):Max. 1 ppm
- Pb (Lead):Max. 0.5 ppm
- Zn (Zinc):Max. 0.5 ppm
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:77.08 g/mol
Merck Index:13,00495
Smält Pt:114 °C
Densitet:1,17 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:136 °C
EINECS:211-162-9
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:631-61-8
Formel:H₃CCOONH₄
MDL-nummer:MFCD00013066