ContactUsLinkComponent
Ammoniumacetat ≥98.0%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
Ammoniumacetat ≥98.0%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
Katalog # 153164R
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Ammoniumacetat ≥98.0%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
Katalog # 153164R
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    250 g
  • Seq:
    3545
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 98.0 %
  • pH (20°C; 5 %):
    6.5 - 7.5
  • Fe (Iron):
    Max. 1 ppm
  • Pb (Lead):
    Max. 1 ppm
  • Transmittance (254 nm) (1 mol/l):
    Min. 98.0 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :77.08 g/mol
Merck Index:13,00495
Smält Pt:114 °C
Densitet:1,17 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:136 °C
EINECS:211-162-9
 :GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:631-61-8
Formel:H₃CCOONH₄
MDL-nummer:MFCD00013066