ContactUsLinkComponent
Stearinsyra ≥97%, GPR RECTAPUR®
Stearinsyra ≥97%, GPR RECTAPUR®
  30267HG
 :  
undefined
Stearinsyra ≥97%, GPR RECTAPUR®
  30267HG
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bucket
  • Förp.:
    5 kg
  • Seq:
    4114
  • Assay:
    Min. 97 %
  • IR Spectrum:
    Passes test
  • Melting point:
    68 - 70 °C
 :
 :284.48 g/mol
 :13,08882
 :361 °C (1013 hPa)
 :67 °C
 :0,94 g/cm³ (20 °C)
 :196 °C (closed cup)
 :Kylskåp
 :200-313-4
 :01-2119543894-28
 :GHS07
 :57-11-4
 :C₁₈H₃₆O₂
 :MFCD00002752