Nonansyra, Supelco®
Katalog # 73982-5ML
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:5 mL
- Seq:2210
Specifikationer
Om denna produkt
:
:158.24 g/mol
Merck Index:12,07198
Kokande Pt:253 °C (1013 hPa)
Smält Pt:12 °C
Densitet:0,9055 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:133 °C
Förvaringstemperatur:Kylskåp
EINECS:203-931-2
FN:3265
ADR:8,III
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:GHS05
CAS-nummer:112-05-0
Formel:C₉H₁₈O₂
MDL-nummer:MFCD00004433