Myrsyra ≥96% ACS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:64-18-6
:
Formel:HCO₂H
MDL-nummer:MFCD00003297
:46.03 g/mol
Merck Index:14,4241
Kokande Pt:100…101 °C
Smält Pt:7…9 °C
Densitet:1,220
Flash Pt:50 °C (156 °F)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-579-1
FN:1779
ADR:8,II
:GHS06
:GHS05
:GHS02