Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Cerotic acid
Cerotic acid
Cerotic acid
Cerotic acid
EHERC14191300
:
EHRENSTORFER
:
Cerotic acid
EHERC14191300
:
EHRENSTORFER
:
Förpackningstyp:
Glass bottle for solids
Förp.:
20 mg
Seq:
2305
:
:
396.7 g/mol
:
419 °C (1013 hPa)
:
76…77 °C
:
0,8198 g/cm³ (100 °C)
:
Kylskåp
:
208-040-2
:
506-46-7
:
C₂₆H₅₂O₂
:
MFCD00002811