Ättiksyra ≥99.0%, TraceSELECT™ Ultra for ultratrace analysis, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:64-19-7
:
Formel:H₃CCOOH
MDL-nummer:MFCD00036152
:60.05 g/mol
Kokande Pt:118 °C (1,013 hPa)
Smält Pt:16 °C
Densitet:1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:40 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-580-7
FN:2789
ADR:8,II
:GHS05
:GHS02
Specifikationstestresultat
- Assay:99.0 - 101.0 %
- Silver (Ag):Max. 0.01 ppb
- Aluminium (Al):Max. 0.2 ppb
- Arsenic (As):Max. 0.5 ppb
- Barium (Ba):Max. 0.01 ppb
- Beryllium (Be):Max. 0.01 ppb
- Bismuth (Bi):Max. 0.01 ppb
- Calcium (Ca):Max. 1 ppb
- Cadmium (Cd):Max. 0.01 ppb
- Cerium (Ce):Max. 0.01 ppb
- Cobalt (Co):Max. 0.01 ppb
- Chromium (Cr):Max. 0.1 ppb
- Cesium (Cs):Max. 0.01 ppb
- Copper (Cu):Max. 0.2 ppb
- Dysprosium (Dy):Max. 0.01 ppb
- Erbium (Er):Max. 0.01 ppb
- Europium (Eu):Max. 0.01 ppb
- Iron (Fe):Max. 0.5 ppb
- Gallium (Ga):Max. 0.01 ppb
- Gadolinium (Gd):Max. 0.01 ppb
- Germanium (Ge):Max. 0.02 ppb
- Hafnium (Hf):Max. 0.01 ppb
- Holmium (Ho):Max. 0.01 ppb
- Indium (In):Max. 0.01 ppb
- Potassium (K):Max. 0.5 ppb
- Lanthanum (La):Max. 0.01 ppb
- Lithium (Li):Max. 0.01 ppb
- Lutetium (Lu):Max. 0.01 ppb
- Magnesium (Mg):Max. 0.1 ppb
- Manganese (Mn):Max. 0.02 ppb
- Molybdenum (Mo):Max. 0.1 ppb
- Sodium (Na):Max. 1 ppb
- Neodymium (nd):Max. 0.01 ppb
- Nickel (Ni):Max. 0.1 ppb
- Lead (Pb):Max. 0.01 ppb
- Praseodymium (Pr):Max. 0.01 ppb
- Platinum (Pt):Max. 0.02 ppb
- Rubidium (Rb):Max. 0.01 ppb
- Rhenium (Re):Max. 0.01 ppb
- Rhodium (Rh):Max. 0.01 ppb
- Ruthenium (Ru):Max. 0.01 ppb
- Antimony (Sb):Max. 0.05 ppb
- Tin (Sn):Max. 1 ppb
- Scandium (Sc):Max. 0.05 ppb
- Selenium (Se):Max. 1 ppb
- Samarium (Sm):Max. 0.01 ppb
- Strontium (Sr):Max. 0.01 ppb
- Terbium (Tb):Max. 0.01 ppb
- Tellurium (Te):Max. 0.01 ppb
- Thorium (Th):Max. 0.01 ppb
- Titanium (Ti):Max. 0.05 ppb
- Thallium (Tl):Max. 0.01 ppb
- Thulium (Tm):Max. 0.01 ppb
- Uran (U):Max. 0.01 ppb
- Vanadium (V):Max. 0.01 ppb
- Tungsten (W):Max. 0.01 ppb
- Yttrium (Y):Max. 0.01 ppb
- Ytterbium (Yb):Max. 0.01 ppb
- Zinc (Zn):Max. 0.2 ppb
- Zirconium (Zr):Max. 0.01 ppb
- Autoignition Temperature:800 °F
- Explosion Limit:4 %, 59 °F