Ättiksyra (isättika) ≥98%, TECHNICAL
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:64-19-7
:
Formel:H₃CCOOH
MDL-nummer:MFCD00036152
:60.05 g/mol
Kokande Pt:118 °C (1013 hPa)
Smält Pt:17 °C
Densitet:1,05 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-580-7
FN:2789
ADR:8 (3),II
REACH:01-2119475328-30
:GHS02
:GHS05
Specifikationstestresultat
- Assay:Min. 98 %
Specifikationstestresultat
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummer1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Förpackningsinformation
spec_VWRC84528.290 spec_VWRC84528.290 spec_VWRC84528.360 spec_VWRC84528.360 spec_VWRC84528.460
Produktspecifikation
Mer
VWR Chemicals Big Packs and Bulks