ContactUsLinkComponent
Ättiksyra (isättika) 100%, EMPARTA® ACS analytiskt reagens, Supelco®
Ättiksyra (isättika) 100%, EMPARTA® ACS analytiskt reagens, Supelco®
Catalog # 1.01830.2500
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Ättiksyra (isättika) 100%, EMPARTA® ACS analytiskt reagens, Supelco®
Catalog # 1.01830.2500
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifications
Specification Test Results
  • Solubility:
    (20 °C) soluble
  • Melting Point:
    17 °C
  • Molar Mass:
    60.05 g/mol
  • Boiling Point:
    116 - 118 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    15.4 hPa (20 °C)
  • Flash Point:
    39 °C
  • Refractive Index:
    1.37 (20 °C)
  • Explosion Limit:
    4 - 19.9 %(V)
  • Density:
    1.05 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
  • Ignition Point:
    485 °C
  • Viscosity kinematic:
    1.17 mm2/s (20 °C)
  • Evaporation number:
    24
Specification Test Results
About this item
 :
 :60.05 g/mol
Boiling Pt:118 °C (1013 hPa)
Melting Pt:17 °C
Density:1,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:200-580-7
UN:2789
ADR:8 (3),II
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
REACH:01-2119475328-30
 :GHS02
 :GHS05
CAS Number:64-19-7
Formula:H₃CCOOH
MDL Number:MFCD00036152