Ättiksyra 99.7+% ACS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Om denna produkt
Synonymer: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
- CAS-nummer:64-19-7
- Formel:H₃CCOOH
- MDL-nummer:MFCD00036152
- Molecular Weight:60.05 g/mol
- Kokande Pt:118 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:16…16,5 °C
- Densitet:1,048 g/cm³
- Flash Pt:40 °C
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:200-580-7
- FN:2789
- ADR:8,II
- REACH:01-2119475328-30
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Synonymer: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
- CAS-nummer:64-19-7
- Formel:H₃CCOOH
- MDL-nummer:MFCD00036152
- Molecular Weight:60.05 g/mol
- Kokande Pt:118 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:16…16,5 °C
- Densitet:1,048 g/cm³
- Flash Pt:40 °C
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:200-580-7
- FN:2789
- ADR:8,II
- REACH:01-2119475328-30
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultat
- Appearance:Clear liquid
- GC:≥99.70 %
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.001 %
- Dilution test:Passes test
- Chloride (Cl):≤1 ppm
- Sulfate (SO4):≤1 ppm
- Iron (Fe):≤0.2 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤0.5 ppm
- Titrable base:≤0.0004 meq/g
- KMnO4-reducing substance:Passes test
- K2Cr2O7-reducing substance:Passes test
Product Family Options
Produktinformation
- FörpackningstypFörp.TillgänglighetPrice