Laurinsyra ≥99.5%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:143-07-7
:
Formel:C₁₂H₂₄O₂
MDL-nummer:MFCD00002736
:200.32 g/mol
Merck Index:14,5384
Kokande Pt:180 °C (21 mmHg)
Smält Pt:43…45 °C
Densitet:0,883
Flash Pt:165 °C (329 °F)
EINECS:205-582-1
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande