Dekylsyra, Supelco®
21409-5G
: Merck
:
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:5 g
- Seq:3173
:
:172.27 g/mol
:13,01764
:268 °C (1013 hPa)
:29…32 °C
:0,893 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:147 °C
:Omgivande
:206-376-4
:GHS07
:334-48-5
:C₁₀H₂₀O₂
:MFCD00004441