Heptyl acetate
Katalog # ROTH3155.1
Leverantör: Roth Carl
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 g
- Seq:3047
Specifikationer
Om denna produkt
:
:158.24 g/mol
Kokande Pt:190 °C (1013 hPa)
Densitet:0,8891 g/cm³ (0 °C)
EINECS:203-932-8
CAS-nummer:112-06-1
Formel:C₉H₁₈O₂
MDL-nummer:MFCD00027311