ContactUsLinkComponent
Etylacetat för analys av bekämpningsmedelsrester
Etylacetat för analys av bekämpningsmedelsrester
   Hållbara alternativ tillgängliga
Certifikat
undefined
Etylacetat för analys av bekämpningsmedelsrester
   Hållbara alternativ tillgängliga
Specifikationer
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
  • Miljöcertificering:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Water:
    ≤0.05 % (Coulometric)
  • GC:
    (ECD) Passes test, (NPD) Passes test, (FID) Passes test
  • Residue after evaporation:
    ≤2 ppm
Specifikationstestresultat
Relaterad information