Butylacetat, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Catalog # 8018.1000
Leverantör: Avantor
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay:min. 98 %
- Acidity (as CH3COOH):max. 0.005 %
- Boiling Range:124 - 127 °C
- Density (g/ml) at 20°C:0.878 - 0.881
- n-Butanol:max. 0.5 %
- Residue after Evaporation:max. 0.005 %
- Water (H2O):max. 0.05 %
- Iron (Fe):max. 0.5
- Heavy Metals (as Pb):max. 0.5
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:116.16 g/mol
Merck Index:13,01534
Kokande Pt:126 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–76 °C
Densitet:0,875 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:25 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:204-658-1
FN:1123
ADR:3,III
:GHS02
:GHS07
CAS-nummer:123-86-4
Formel:CH₃COO(CH₂)₃CH₃
MDL-nummer:MFCD00009445