Butylacetat 99.5+% for electronic use (MOS) residue-free
Katalog # ACRO327850010
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.1 % (Coulometric)
- GC:≥99.50 %
- Color scale:≤15 APHA
- Residue after evaporation:≤0.001 %
- Arsenic (As):≤0.01 ppm
- Barium (Ba):≤0.01 ppm
- Copper (Cu):≤0.02 ppm
- Iron (Fe):≤0.02 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤50 ppm
- Acidity (CH3COOH):≤0.01 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:116.16 g/mol
Merck Index:13,01534
Kokande Pt:126 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–78 °C
Densitet:0,88 g/cm³
Flash Pt:27 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:204-658-1
FN:1123
ADR:3,III
:GHS07
:GHS02
CAS-nummer:123-86-4
Formel:CH₃COO(CH₂)₃CH₃
MDL-nummer:MFCD00009445