ContactUsLinkComponent
2,4-Pentandion ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
2,4-Pentandion ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
  20092.230
 :  
undefined
2,4-Pentandion ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
  20092.230
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    250 mL
  • Seq:
    2590
  • Assay (on anhydrous substance):
    Min. 99.0 %
  • Evaporation residue:
    Max. 50 ppm
  • Water:
    Max. 0.2 %
  • Cu (Copper):
    Max. 1 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 1 ppm
  • Pb (Lead):
    Max. 1 ppm
 :
 :100.12 g/mol
 :13,00083
 :140,4 °C (1013 hPa)
 :–23 °C
 :0,96945 g/cm³ (20 °C)
 :30 °C
 :Omgivande
 :204-634-0
 :2310
 :3 (6.1),III
 :GHS02
 :GHS07
 :123-54-6
 :CH₃COCH₂COCH₃
 :MFCD00008787