Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Rör
Centrifugrör
Sedimentation tubes
Sedimentation tubes
212-0185
:
Brand
Sedimentation tubes
212-0185
:
Brand
Ø×L:
16×105 mm
Förp.:
1 000/påse, 2 påsar/låda
Beskrivning:
Sedimenteringsrör
Max g-tal:
3000×g
PS, transparent.
Conical bottom