Anteckningsböcker för laboratoriet, Nalgene®
Katalog # NALG6501-1000
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Specifikationer
- Papperstorlek:A4
- Typ:Rutad
- Färg:Mörkröd
- Beskrivning:Anteckningsbok
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Antal sidor:200
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Polyethylene cover. Specially designed for process record keeping and ideal for research laboratories in securing patent protection. Featuring 184 high quality acid-free, paper pages with ¹/₄" grid lines. The 8¹/₂×11" pages are permanently bound and sewn.
- Sidformatet ger plats för signaturer av personal och vittnen för att säkra patentskyddet Det vinröda omslaget är vattentåligt
Format: A4.
Colour: burgundy.