2-Pentanon
Catalog # EHERC15981500
Leverantör: EHRENSTORFER
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 mL
- Seq:2070
Specifikationer
Om denna produkt
:
:86.13 g/mol
Merck Index:12,06193
Kokande Pt:100 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–78 °C
Densitet:0,809 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:7 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-528-1
FN:1249
ADR:3,II
:GHS02
CAS-nummer:107-87-9
Formel:C₅H₁₀O
MDL-nummer:MFCD00009400