Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Octanone, Supelco®
2-Octanone, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
Katalog # 02479-5ML
Leverantör:   Merck
2-Octanone, Supelco®
Katalog # 02479-5ML
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  111-13-7
2-Octanone, Supelco®
2-Octanone, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
CAS-nummer:  111-13-7
Price
1 480,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Octan-2-one
  • CAS-nummer:111-13-7
  • Formel:C₈H₁₆O
  • MDL-nummer:MFCD00009540
  • Molecular Weight:128.21 g/mol
  • Merck Index:13,04731
  • Kokande Pt:173 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:–16 °C
  • Densitet:0,8171 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:56 °C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • FN:1993
  • ADR:3,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:203-837-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    5 mL