2-Heptanon, Supelco®
Katalog # 02476-1ML
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 mL
- Seq:2070
Specifikationer
Om denna produkt
:
:114.19 g/mol
Merck Index:13,04683
Kokande Pt:150 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–35 °C
Densitet:0,8111 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:43 °C
EINECS:203-767-1
FN:1110
ADR:3,III
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:GHS02
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:110-43-0
Formel:C₇H₁₄O
MDL-nummer:MFCD00009513