2-Heptanon
EHERC14127600
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 mL
- Seq:2070
:
:114.19 g/mol
:13,04683
:150 °C (1013 hPa)
:–35 °C
:0,8111 g/cm³ (20 °C)
:43 °C
:Omgivande
:203-767-1
:1110
:3,III
:GHS02
:GHS07
:110-43-0
:C₇H₁₄O
:MFCD00009513