Natriumdodecylsulfat, LiChropur™ för jonparkromatografi, Supelco®
Leverantör: Merck
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:151-21-3
:
Formel:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL-nummer:MFCD00036175
:288.38 g/mol
Merck Index:14,08636
Smält Pt:204…207 °C
Densitet:1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:>100 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:1325
ADR:4.1,
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:205-788-1
:GHS02
:GHS05
:GHS07