Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
Saltsyra 8 mol/l (8 N)
Saltsyra 8 mol/l (8 N)
Katalog # FFCHFF22795000
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Saltsyra 8 mol/l (8 N)
Katalog # FFCHFF22795000
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  

Specifikationer

  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    5 L
  • Seq:
    5190

Specifikationer

Om denna produkt

 :
ADR:8,II
 :36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
FN:1789
 :GHS05
 :GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324