Natriumhydroxid 0.01 mol/l I koncentrerad vattenhaltig lösning, Supelco®
1.09961.0001
: Merck
:
- Förpackningstyp:Plastic ampoule
- Förp.:1 Ampoul
- Seq:0501
- Solubility:(20 °C) soluble
- Density:1.01 g/cm3 (20 °C)
- pH:13 (H2O, 20 °C)
- Hazard Class:8
- Hazard Class Description:Corrosive Material
:
:40 g/mol
:∼105 °C (1013 hPa)
:1,327 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:8,
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:215-185-5
:1824
:GHS07
:1310-73-2
:NaOH
:MFCD00003548