Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Formamid
Formamid
Formamid
PIER17899
:
Thermo Fisher Scientific
:
Formamid
PIER17899
:
Thermo Fisher Scientific
:
Förpackningstyp:
Glass bottle
Förp.:
100 mL
Seq:
2440
:
:
13,04261
:
210 °C (1013 hPa)
:
2 °C
:
1,1334 g/cm³ (20 °C)
:
79 °C
:
45.04 g/mol
:
Kylskåp
:
200-842-0
:
GHS08
:
75-12-7
:
HCONH₂
:
MFCD00007941