Vatten PCR tested för molekylärbiologi DNA-free , suited for qPCR
Catalog # A8510.1017
Leverantör: PanReac AppliChem
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1 KIT
- Seq:0075
- Pk Info:10× 1,7 ml
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Bacterial DNA:not detectable (min. 40 PCR cycles)
- DNases/RNases:not detectable
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:18.02 g/mol
Merck Index:13,10098
Kokande Pt:100 °C (1013 hPa)
Smält Pt:0 °C
Densitet:1 g/cm³ (4 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-791-2
CAS-nummer:7732-18-5
Formel:H₂O
MDL-nummer:MFCD00011332