Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Trisodium citrate
Trisodium citrate, vattenfri 99%
Trisodium citrate, vattenfri 99%
:
Thermo Fisher Scientific
Trisodium citrate, vattenfri 99%
:
Thermo Fisher Scientific
:
68-04-2
:
:
C₆H₅Na₃O₇
:
MFCD00012462
:
258.07 g/mol
:
14,8602
:
300 °C
:
1,815 g/cm³ (20 °C)
:
290 °C
:
Omgivande
:
200-675-3
Assay (Titration):
>98.5%
msds_ALFA045556
Thermo Scientific Acroseal 25 Years