ContactUsLinkComponent
Acetonitril ≥99.7%, PESTINORM® för analys av bekämpningsmedelsrester
Acetonitril ≥99.7%, PESTINORM® för analys av bekämpningsmedelsrester
  83657.320
   Safer Human and Environmental Health
 :  
undefined
Acetonitril ≥99.7%, PESTINORM® för analys av bekämpningsmedelsrester
  83657.320
   Safer Human and Environmental Health
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
  • Miljöcertificering:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Assay (on anhydrous substance):
    Min. 99.7 %
  • Evaporation residue:
    Max. 5 ppm
  • Water:
    Max. 0.05 %
  • Pesticide analysis (Lindane/ECD):
    Max. 5 ng/l
 :
 :41.05 g/mol
 :13,00071
 :81,6 °C (1013 hPa)
 :–45,7 °C
 :0,782 g/cm³ (20 °C)
 :2 °C (closed cup)
 :Omgivande
 :200-835-2
 :1648
 :3,II
 :Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
 :01-2119471307-38
 :GHS02
 :GHS07
 :75-05-8
 :H₃CCN
 :MFCD00001878