Acetonitril ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, gradient grade för HPLC
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:75-05-8
:
Formel:H₃CCN
MDL-nummer:MFCD00001878
:41.05 g/mol
Merck Index:13,00071
Kokande Pt:81,6 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–45,7 °C
Densitet:0,782 g/cm³ (20 °C)
EINECS:200-835-2
FN:1648
ADR:3,II
:Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
Flash Pt:2 °C (closed cup)
REACH:01-2119471307-38
:GHS02
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationer
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Miljöcertificering:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay (on anhydrous substance):Min. 99.9 %
- Acidity:Max. 0.0002 meq/g
- Alkalinity:Max. 0.0002 meq/g
- Evaporation residue:Max. 5 ppm
- Water:Max. 0.02 %
- Absorbance (195 nm):Max. 0.1
- Absorbance (200 nm):Max. 0.05
- Absorbance (210 nm):Max. 0.02
- Absorbance (220 nm):Max. 0.02
- Absorbance (240 nm):Max. 0.005
- Transmittance (195 nm):Min. 80 %
- Transmittance (200 nm):Min. 90 %
- Transmittance (210 nm):Min. 94 %
- Transmittance (220 nm):Min. 96 %
- Transmittance (240 nm):Min. 99 %
- Gradient grade (210 nm):Max. 10 mAU
Specifikationstestresultat
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummer1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101) 2,5L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415249)
Förpackningsinformation
spec_VWRC20060.290 spec_VWRC20060.290 spec_VWRC20060.320 spec_VWRC20060.360 spec_VWRC20060.360
Produktspecifikation
Mer