Pesticid referensstandard, 2,3,4,6-Tetraklorfenol 10 µg/ml i cyklohexan
Catalog # EHERL17374600CY
Leverantör: EHRENSTORFER
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:10 mL
- CAS-nr:58-90-2
- Beskrivning:2,3,4,6-Tetraklorfenol 10 µg/ml i cyklohexan
- Formel:C₆H₂Cl₄O
- Benämning:2,3,4,6-Tetrachlorophenol