2-Methoxy-4-vinylphenol, Sigma-Aldrich®
8.43803.0025
: Merck
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:25 ml
- Seq:2315
- Melting Point:9 - 10 °C
- Molar Mass:150.18 g/mol
- Boiling Point:224 °C (1013 hPa)
- Density:1.11 g/cm3 (14 °C)
:
:150.18 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:232-101-2
:GHS07
:Omgivande
:7786-61-0
:C₉H₁₀O₂
:MFCD00015437