Tributylallyltin
Katalog # MOLE33299273-5G
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:5 g
- Seq:3173
Specifikationer
Om denna produkt
:
:331.13 g/mol
Kokande Pt:88 °C (1013 hPa)
Densitet:1,073 g/cm³ (25 °C)
EINECS:246-494-3
FN:2788
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS08
:GHS09
CAS-nummer:24850-33-7
Formel:C₁₅H₃₂Sn
MDL-nummer:MFCD00010346