Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping pipettes
Dropping pipettes
1,8 ml, 98 mm, 250/förp.
Katalog # BRND125400
Leverantör:   Brand
Dropping pipettes
Katalog # BRND125400
Leverantör:  Brand
Dropping pipettes
Dropping pipettes
1,8 ml, 98 mm, 250/förp.
Price
1 575,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 250 Items
Product Details & Documents
LDPE. Dropping pipette with integrated pipetting bulb.
Specifikationer
  • Förp.:
    250/förp.
  • Kapacitet:
    1,8 ml
  • Längd:
    98 mm