Magnetisk dunkomrörare, Nalgene®
Catalog # NALGDS2227-0020
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Beskrivning:Magnetisk dunkomrörare
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Totalmått:Length: 75 mm
Shaft Length: 588 mm
Shaft Ø: 13 mm - Förp.:1
Specifications
About this item
För blandning vid låg hastighet med Nalgene® 10- och 20-litersdunkar med 83 mm-lock. Observera att den magnetomrörare som visas inte ingår, för omrörning behöver den användas tillsammans med en magnetomrörarenhet.