ContactUsLinkComponent
Acetonitril, CHROMASOLV™ för analys av bekämpningsmedelsrester, Riedel-de Haën™
undefined
Acetonitril, CHROMASOLV™ för analys av bekämpningsmedelsrester, Riedel-de Haën™
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
  • Miljöcertificering:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Assay (GC):
    Min. 99.9 %
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.0005 %
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 0.05 %
  • Suitability for residue analysis:
    Max. 5 ng/l
  • Vapor Pressure:
    72.8 mmHg ( 20 °C)
  • Explosion Limit:
    16 %
  • Vapor Density:
    1.41 (vs air)