Valeraldehyd för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:110-62-3
:
Formel:C₅H₁₀O
MDL-nummer:MFCD00007026
Merck Index:12,10040
Kokande Pt:103 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–92 °C
Densitet:0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:7 °C
EINECS:203-784-4
FN:2058
ADR:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:86.13 g/mol
:GHS02
:GHS07
Förvaringstemperatur:Kylskåp
Specifikationstestresultat
- Solubility:14 g/l (20 °C)
- Melting Point:-92 °C
- Molar Mass:86.13 g/mol
- Boiling Point:102 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:36 hPa (20 °C)
- Flash Point:7 °C
- Refractive Index:1.3942 (20 °C, 589 nm)
- Explosion Limit:1.7 - 6.8 %(V)
- Density:0.81 g/cm3 (20 °C)
- pH:(H2O) neutral
- Ignition Point:205 °C
- Hazard Class:3
- Hazard Class Description:Flammable Liquid