ContactUsLinkComponent
Acetaldehyde ≥99%, TECHNICAL
Acetaldehyde ≥99%, TECHNICAL
  20877.265
 :  
undefined
Acetaldehyde ≥99%, TECHNICAL
  20877.265
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glasflaska
  • Förp.:
    500 mL
  • Seq:
    2725
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Refractive index (20°C):
    1.330 - 1.332
 :
 :44.05 g/mol
 :12,00037
 :20,1 °C (1013 hPa)
 :–123 °C
 :0,78 g/cm³ (20 °C)
 :–27 °C
 :200-836-8
 :1089
 :3,I
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :Kylskåp
 :75-07-0
 :CH₃CHO
 :MFCD00006991