ContactUsLinkComponent
Tenn(II)klorid dihydrat ≥95%, TECHNICAL
Tenn(II)klorid dihydrat ≥95%, TECHNICAL
Katalog # 23738.232
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Tenn(II)klorid dihydrat ≥95%, TECHNICAL
Katalog # 23738.232
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastflaska för fasta ämnen
  • Förp.:
    250 g
  • Seq:
    3545
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 95 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :225.65 g/mol
Merck Index:13,08861
Kokande Pt:623 °C (1013 hPa)
Smält Pt:246 °C
Densitet:2,71 g/cm³ (25 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-868-0
FN:3260
ADR:8,III
 :GHS07
 :GHS05
CAS-nummer:10025-69-1
Formel:SnCl₂·2H₂O
MDL-nummer:MFCD00149863